Learn More
Invitrogen™ Gateway™ pYES-DEST52 Vector
Click to view available options
Quantité:
6 μg
Conditionnement:
6µg
Description
Includes
Le vecteur de destination Gateway pYES2-DEST52 est fourni superenroulé et lyophilisé.
- Dans le cadre du prélèvement YESVector, pYES2-DEST52 porte des séquences de promoteur et d’activateur du gène GAL1 pour l’expression régulée dans S.cerevisia
- Origine 2μ de la réplication pour la maintenance d’un nombre élevé de copies
- Gène pour la sélection auxotrophique sur milieu économique minimal
- Étiquettes d’épitope C-terminal V5 et de polyhistidine (6xHis) pour une détection et une purification efficaces
- Sites tR pour une recombinaison efficace avec n’importe quelle vecteur d’entrée Gateway flanqué d’attL
Clonage, Clonage Gateway, Expression protéique, Protéines, Expression, Isolement et analyse, Systèmes d’expression S. cerevisiae, Expression de levure
Spécification
Spécification
| Accélérateur | GAL1 |
| Type de produit | Vecteur d’expression de destination du système Gateway |
| Contenu et stockage | Le vecteur de destination Gateway™ pYES2-DEST52 est fourni superenroulé et lyophilisé. Stockage à -20°C. La stabilité du vecteur est garantie pendant 6 mois lorsqu’il est correctement conservé. |
| Résistance aux antibiotiques des bactéries | Ampicilline (AmpR) |
| Marqueur de protéine | Étiquette His (6x), étiquette d’épitope V5 |
| Méthode de clonage | Gateway™ |
| Quantité | 6 μg |
| Vecteur | pYES, pDEST |
| Gamme de produits | Gateway |