Learn More
Invitrogen™ GeneCatcher™ gDNA Blood Kit, 0.3-1 mL
Description
Includes
Microbilles magnétiques GeneCatcher, protéase, tampon de protéase, tampons de lavage et de lyse GeneCatcher et tampon d’élution GeneCatcher.
Les kits sanguin d’ADNg GeneCatcher permettent une extraction rapide et efficace de l’ADN génomique (ADNg) du sang humain. L’ADN génomique est extrait d’échantillons sanguins à l’aide de la technologie économique et conviviale GeneCatcher™ basée sur des billes magnétiques, sans recourir à la centrifugation.
- Pureté adaptée à un traitement en aval hautement fiable
- Validé dans de nombreuses applications, y compris la digestion par endonucléase de restriction
- Profilage multiplex de deuxième génération et de répétition en tandem unique (SGM+STR) et PCR quantitative
- Optimisée et conçue pour l’isolement de l’ADNg évolutif et automatisé à partir de grands échantillons de sang à l’aide du manipulateur de liquides Tecan Freedom EVO
- Chimie entièrement évolutive par lots de 8
- Haute pureté et rendement de l’ADN génomique extrait entre 300 μg - 500 μg par échantillon de 10 ml
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ADN, purification de l’ADN génomique, ADNg à partir du sang (échelle moyenne, 100 μl à 1 ml)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Les kits d’ADNg GeneCatcher™ comprennent des microbilles magnétiques GeneCatcher™, de la protéase, du tampon de protéase, des tampons de lavage et de lyse GeneCatcher™ et du tampon d’élution GeneCatcher™. Tous les composants des kits sanguins d’ADNg GeneCatcher™ sont livrés à température ambiante. À la réception, conserver la protéase à +4°C et les autres composants du kit à température ambiante. La stabilité de tous les composants est garantie pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement conservés. |
| Format | Kit |
| Isolation Technology | Microbille magnétique |
| Type d’échantillon | Sang |
| À utiliser avec (application) | PCR quantitative en temps réel (qPCR), clonage, transfert de Southern, séquençage, tests médico-légaux |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec des cadences élevées (manuel) |
| Nbre de réactions | 96 préparations |
| Échelle de préparation | Échantillons de sang de 100 µl à 1 ml (échelle moyenne) |
| Gamme de produits | GeneCatcher |
| Type de produit | gDNA Blood Kit |
| Afficher plus |