Learn More
Invitrogen™ ADN polymérase Taq, recombinante
Une enzyme thermostable, qui permet de synthétiser l’ADN des modèles simple brin en présence de dNTP et d’une amorce.
Marque: Invitrogen™ 10342020
145.65 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.01225kg
Includes: ADN polymérase Taq (5 U/μl) ; 10X tampon PCR (200 mM Tris-HCl pH 8,4, 500 mM KCl) ; chlorure de magnésium (50 mM)
Description
Cette enzyme est constituée d’un polypeptide unique, dont le poids moléculaire est de 94 kDa. Elle présente une activité d’ADN polymérase de 5’ à 3’ et une activité d’exonucléase de 5’ à 3’.
- Sélection d’enzyme recombinante ou d’enzyme native
- Amplification de produits PCR jusqu’à 5 kb
- Une enzyme sous licence et qualifiée pour PCR
- Source : L’enzyme recombinante est purifiée à partir du gène d’ADN polymérase Thermus aquaticus cloné, exprimé dans E. coli
- Applications : L’ADN polymérase Taq convient à l’amplification d’ADN provenant de génomiques complexes, de modèles viraux et plasmidiques, de RT-PCR, de séquençage d’ADNsb et de séquençage cyclique
- Définition de l’unité : Une unité d’ADN polymérase Taq représente la quantité d’enzyme requise pour incorporer 10 nmol de désoxyribonucléotide dans de l’ADN en 30 minutes, à 74°C
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Spécification
Contenu : • 100 μl d’ADN polymérase Taq (5 U/μl) • 2,5 ml de tampon de PCR 10X (200 mM de Tris-HCl pH 8,4, 500 mM de KCl) • 1 ml de chlorure de magnésium (50 mM) Conserver entre -30°C et -10°C dans un congélateur sans système de dégivrage. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct. |
|
Faible | |
ADN polymérase Taq | |
5’ à 3’ | |
500 unités | |
Standard PCR | |
1 X | |
500 réactions | |
Composants séparés | |
ADN |
Enzyme autonome | |
qPCR, PCR standard | |
Standard | |
ADN polymérase | |
Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée | |
5 U/µl | |
Non | |
3’-A | |
5 kb ou moins |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.