Learn More
Invitrogen™ IPTG
Description
Fonctionnement
L’IPTG se lie au répresseur lac et libère le répresseur lac de l’opérateur lac, autorisant ainsi la transcription des gènes dans l’opéron lac, notamment la codification de gène pour β-galactosidase.
Informations sur la commande
Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | IPTG (Isopropyl β-D-thiogalactopyranoside) |
| Contenu et stockage | Contient 1 g d’IPTG, poudre. Conserver à -20°C. |
| Format | Bottle |
| Quantité | 1 g |
| Conditions d’expédition | Expédition à température ambiante ou sur gglace humide |
| Forme | Poudre |