Learn More
Invitrogen™ Lipofectamine™ 2000 CD Transfection Reagent
Description
Ces réactifs permettent la transfection hautement efficace d’une large gamme de types cellulaires, y compris les lignées adhérentes, en suspension, d’insectes et endothéliales, ainsi que les cultures primaires. Tous les réactifs de transfection comprennent des protocoles rationalisés pour un maximum de confort et de simplicité d’utilisation dans de nombreuses applications, y compris les applications à haut débit.
- Plus haute efficacité de transfection dans de nombreux types et formats cellulaires
- Formulation sans composants d’origine animale, ce qui garantit que la culture de cellules de mammifères et les processus de bioproduction sont exempts de matières dérivées d’animaux
- Des complexes DNA-Lipofectamine 2000 CD peuvent être directement ajoutés aux cellules dans le milieu de culture.
- Il n’est pas nécessaire d’éliminer les complexes ni de changer / ajouter du milieu après transfection, mais les complexes peuvent être éliminés après 4 à 6 heures.
PCR et PCR en temps réel, transcription inverse, synthèse d’ADNc directe à partir de cellules
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Qualifié pour la glace ambiante ou humide.
Spécification
Spécification
| Classification | Exemptes de composants d’origine animale, définies chimiquement |
| Contenu et stockage | Chaque réactif doit être stocké entre 2 et 8°C dès réception. La stabilité des réactifs est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’un stockage correct. |
| Type de cellule | Lignées cellulaires établies |
| Type d’échantillon | ADN plasmide |
| Transfection Technique | Transfection basée sur les lipides |
| À utiliser avec (application) | Transfection |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec des cadences élevées (manuel) |
| Gamme de produits | Lipofectamine |
| Type de produit | Réactif de transfection |
| Quantité | 1 ml |
| Afficher plus |