Learn More
Invitrogen™ Phage d’aide M13KO7
Code produit. 10433022
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mL
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 10433022
Marque: Invitrogen™ 18311019
Edge
Convient à une utilisation avec des hôtes M13/phagémides pour la production d’ADN simple brin à partir de vecteurs contenant une origine de réplication f1 ou similaire à f1
Préparé par modification de la procédure de Vieira et Messing, ce phage auxiliaire à titre élevé élimine la nécessité de préparer et de conserver un stock distinct de phages auxiliaires. Il contient le gène Kmr et une origine de réplication p15A qui lui permet de se reproduire comme un plasmide dans les cellules. Les protocoles détaillés de production d’ADN simple brin figurent sur le profil du produit.
  • Préparation pratique d’ADN simple brin à partir de vecteurs M13 ou phagémides
  • >1 x 1011 pfu/ml
Clonage, mutagenèse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker dans un congélateur ultra-froid (-68 à -85°C).
Conditions d’expédition Glace carbonique
Quantité 5 x 1 mL
Type de produit Phage d’aide M13KO7