Learn More
Invitrogen™ 50 mL Tube Magnetic Separator
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Un séparateur magnétique
- Compatible avec les volumes utilisés dans les protocoles de kit
- Apportez une force magnétique efficace à partir des aimants en néodyme, qui sont alignés avec les puits ou les tubes de plaque
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction d’ADN, purification de l’ADN génomique, ADNg à partir du sang (grande échelle, > 1 ml), ADNg à partir du sang (échelle moyenne, 100 μl à 1 ml)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Contenu et stockage | Contient un séparateur magnétique pouvant être stocké à température ambiante. |
| À utiliser avec (équipement) | Séparateur magnétique MagnaRack™, séparateur de particules magnétiques Magna-Sep™ |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de produits | MagnaRack |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Séparateur magnétique |