Learn More
Invitrogen™ One Shot™ TOP10/P3 Chemically Competent E. coli
Code produit. 10719384
Click to view available options
Quantité:
21 x 50 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10719384
Marque: Invitrogen™ C505003
Permet la préparation de n’importe quel vecteur contenant du supF
Les bactéries E. coli TOP10/P3 fournissent des préparations plasmidiques de haute qualité de pCDM8 et de pcDNA™1.1.
  • Plasmide P3 pour la sélection de plasmides contenant du supF
  • Le gène muté endA1 est utilisé pour une meilleure qualité des préparations d’ADN plasmidique
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Clonage, transformation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cellule compétente
Contient l’épisome F Absence d’épisome F’
Améliore la qualité des plasmides Oui
Clonage d’ADN méthylé Oui
Niveau d’efficacité de la transformation Efficacité moyenne (10^8-10^9 cfu⁄µg)
Contenu et stockage • One Shot TOP10/P3 Chemically Competent E. coli (21 x 50 μL)
Store Competent Cells at –80°C.
• pUC19 Plasmid (50 μL)
Store pUC19 plasmid at –20°C.
S.O.C. Medium (6 mL)
Store S.O.C. Medium at 4°C or at room temperature
Résistance aux antibiotiques des bactéries Yes (Streptomycin, Kanamycin, Ampicillin, Tetracycline)
Clonage d’ADN instable Ne convient pas au clonage d’ADN instable
Sélection bleue / blanche Oui
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Préparation de l’ADN non méthylé Non adapté à la préparation de l’ADN non méthylé
Réduit la recombinaison Oui
Conditions d’expédition Dry Ice
Résistant au phage T1 (tonA) Non
Espèces E. coli
Format Tube
Gamme de produits One Shot
Quantité 21 x 50 μl