Learn More
Invitrogen™ pcDNA™3.1/V5-His TOPO™ TA Expression Kit
Click to view available options
Vecteur:
Vecteurs TOPO-TA, pcDNA
Quantité:
20 réactions
40 réactions
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Aucune ligase, procédure post-PCR ou amorces pour PCR contenant des séquences spécifiques ne sont requises
- Une fois cloné, analysé et transfecté, le produit PCR s’exprimera directement dans les lignées cellulaires de mammifères
- Le vecteur pcDNA3.1/V5-His TOPO est doté d’un puissant promoteur CMV pour une expression constitutive de haut niveau
- Étiquette d’épitope V5 à l’extrémité C-terminale pour une détection facile de la protéine recombinante avec un anticorps anti-V5
- La séquence polyhistidine à l’extrémité C-terminale (6xHis) pour une purification sur résine de chélation au nickel et une détection avec anticorps (extrémité C-terminale) anti-His
- L’activation de la topoisomérase du vecteur pcDNA3.1/V5-His-TOPO permet aux produits PCR d’être ligaturés en 5 minutes sur paillasse et permet d’obtenir 90 % de recombinants
- Le vecteur est doté d’un puissant promoteur CMV pour une expression constitutive de haut niveau
- Étiquette d’épitope V5 à l’extrémité C-terminale pour une détection facile de la protéine recombinante avec un anticorps anti-V5
Expression constitutive, expression de mammifères, expression des protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Système constitutif ou inductible | Constitutive |
| Type de livraison | Transfection |
| Accélérateur | CMV |
| Type de produit | Kit d’expression TOPO TA |
| Agent de sélection (eucaryotique) | Geneticin™ (G-418) |
| Contenu et stockage | Boîte 1 (conserver à -20°C) • 20 µl de pcDNA™3.1 / V5-His-TOPO™ (10 ng / µl) • 100 µl de tampon PCR 10X • 10 µl de mélange dNTP (50 mM) • 50 µl de solution saline • 1 ml d’eau stérile • 10 µl de modèle PCR de contrôle (50 ng / µl) • 10 µl d’amorces pour PCR de contrôle (100 ng / µl chacun) • 20 µl d’amorce de séquençage T7 (100 ng / µl) • 20 µl d’amorce de séquençage antisens BGH (100 ng / µl) • 10 µl de plasmide de contrôle d’expression (500 ng /µl) Boîte 2 (conserver à -80°C) • 21 × 50 µl de cellules E. coli TOP10 • 50 µl d’ADN de contrôle pUC19 (10 pg / µl) • 6 ml de milieu S.O.C. Moyenne |
| Marqueur de protéine | Étiquette His (6x), étiquette d’épitope V5 |
| Méthode de clonage | TOPO™-TA |
| Quantité | 20 réactions |
| Vecteur | Vecteurs TOPO-TA, pcDNA |
| Afficher plus |