Learn More
Invitrogen™ pcDNA™3.1/Zeo (+) Mammalian Expression Vector
Click to view available options
Quantité:
20 μg
Conditionnement:
20µg
Description
Includes
20 μg de ce vecteur pcDNA3.1 / ZEO(+) ainsi qu’un contrôle d’expression sont superenroulés et lyophilisés.
- Il contient un marqueur sélectionnable Zeocin et un site de clonage multiple à orientation avant
- Activateur-accélérateur de cytomégalovirus (CMV) pour l’expression de haut niveau
- Grand site de clonage multiple avec orientation avant (+) ou arrière (-)
- Signal de polyadénylation de l’hormone de croissance bovine (BGH) et séquence de terminaison du transcript pour une stabilité accrue de l’ARNm
- Origine de SV40 pour la réplication épisomique et sauvetage de vecteur simple dans les lignées cellulaires exprimant l’antigène grand T (p. ex., COS-1 et COS-7)
- Gène de résistance à l’ampicilline et origine pUC pour sélection et maintenance dans E. coli
Expression constitutive, expression de mammifères, expression des protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Spécification
Spécification
| Système constitutif ou inductible | Constitutive |
| Type de livraison | Transfection |
| Accélérateur | CMV |
| Type de produit | Vecteur d’expression de cellules de mammifères |
| Agent de sélection (eucaryotique) | Zéocine™ |
| Contenu et stockage | 20 µg de ce vecteur pcDNA™3.1 / Zeo(+), ainsi qu’un contrôle d’expression sont superenroulés et lyophilisés. Conserver à -20°C. La stabilité des vecteurs est garantie pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement conservés. |
| Marqueur de protéine | Non étiqueté |
| Méthode de clonage | Enzyme de restriction / MCS |
| Quantité | 20 μg |
| Vecteur | pcDNA |
| Afficher plus |