Learn More
Invitrogen™ pcDNA™4/HisMax A, B, & C Mammalian Expression Vectors
Description
Includes
Les vecteurs pcDNA4 / HisMax A, B et C, 20 μg chacun, sont superenroulés et lyophilisés. 20 μg du plasmide de contrôle pcDNA4 / HisMax / lacZ sont également fournis. Le kit d’expression pcDNA4 / HisMax TOPO™TA contient deux boîtes. La boîte TOPO TA contient 200 ng de vecteur pcDNA4 / HisMax-TOPO activé par topoisomérase I et linéarisé, dNTP, modèle de PCR de contrôle et amorces, amorces sens et antisens pour le séquençage et l’analyse PCR et un plasmide de contrôle d’expression lacZ. La boîte contient des réactifs de transformation comprenant 21 aliquotes de 50 μL d’E. coli, TOP10, un milieu S.O.C. et un plasmide de contrôle superenroulé pUC19.
- Contient un activateur translationnel QBI SP163 pour augmenter les niveaux d’expression deux à cinq fois au-dessus de ceux vus avec le promoteur seul
- En plus de l’expression améliorée SP163, pcDNA4 / HisMax comprend une étiquette Xpress™ d’extrémité N-terminale clivable pour la détection rapide de protéines recombinantes avec anticorps Anti-Xpress
Expression constitutive, expression de mammifères, expression des protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Spécification
Spécification
| Type de livraison | Transfection |
| Accélérateur | CMV |
| Type de produit | Vecteur d’expression de cellules de mammifères |
| Agent de sélection (eucaryotique) | Zéocine™ |
| Contenu et stockage | Les vecteurs pcDNA™4/HisMax A, B et C, 20 µg chacun, sont superenroulés et lyophilisés. 20 µg du plasmide de contrôle pcDNA™4/HisMax/lacZ sont également fournis. Conserver les vecteurs à -20°C. Le kit d’expression pcDNA™4/HisMax TOPO™TA contient deux boîtes. La boîte TOPO™ TA contient 200 ng de vecteur pcDNA4/HisMax-TOPO™ activé par topoisomérase I et linéarisé, dNTP, modèle de PCR de contrôle et amorces, amorces sens et antisens pour le séquençage et l’analyse PCR et un plasmide de contrôle d’expression lacZ. |
| Clivage | Site de reconnaissance d’EK (entérokinase) |
| Marqueur de protéine | Étiquette His (6x), étiquette d’épitope Xpress |
| Méthode de clonage | Enzyme de restriction / MCS |
| Quantité | 20 μg |
| Vecteur | pcDNA |
| Afficher plus |