Learn More
Invitrogen™ pENTR™ 5'-TOPO™ TA Cloning™ Kit, with One Shot™ TOP10 Chemically Competent E. coli
Description
Includes
Le kit pENTR 5’-TOPO TA Cloning avec des E. coli chimiquement compétentes TOP10 contient deux boîtes. La boîte de clonage TOPO contient suffisamment de vecteur pENTR 5’-TOPO activé par topoisomérase I et linéarisé pour 20 réactions de clonage, des dNTP, une solution saline, un modèle de contrôle, des amorces et des amorces pour le séquençage. La boîte TOP10 contient des réactifs de transformation, y compris 20 aliquotes de 50 μl à usage unique de cellules compétentes, un milieu S.O.C. et un contrôle de plasmide superenroulé pUC19.
- Une fois cloné, le promoteur eucaryote peut être transféré du vecteur pENTR5’-TOPO vers un vecteur de destination MultiSite Gateway approprié dans une réaction de recombinaison LR MultiSite Gateway avec d’autres clones d’entrée appropriés pour générer une construction d’expression
- Ce kit peut être utilisé en combinaison avec le kit de vecteur ViraPower HiPerform Promoterless Lentiviral Gateway ou le kit de construction de vecteur à trois fragments MultiSite Gateway
- Choisissez le meilleur promoteur pour les expériences et la lignée cellulaire en exprimant efficacement le gène d’intérêt de plusieurs constructions de promoteurs
- Lors d’une utilisation en combinaison avec le vecteur ViraPower HiPerform Promoterless Lentiviral, il peut transduire et exprimer efficacement le gène d’intérêt entraîné par le promoteur de choix dans les cellules de mammifères avec et sans division
- Clonage PCR rapide grâce à la technologie de clonage TOPO pour le clonage de l’élément 5′
- Sites attR1-attR4 pour une compatibilité avec la réaction LR MultiSite Gateway pour une flexibilité accrue
Clonage, expression constitutive, clonage Gateway, expression de cellules de mammifères, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse, apport de gènes viraux
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kits de clonage TA |
| Contenu et stockage | Le kit pENTR™ 5´-TOPO™ TA Cloning™ avec des E. coli chimiquement compétentes One Shot™ TOP10 contient deux boîtes. La boîte de clonage TOPO™ contient suffisamment de vecteur pENTR™ 5´-TOPO™ activé par topoisomérase I et linéarisé pour 20 réactions de clonage, des dNTP, une solution saline, un modèle de contrôle, des amorces et des amorces pour le séquençage. Conserver à -20°C La boîte One Shot™ TOP10 contient des réactifs de transformation, y compris 20 aliquotes de 50 µl à usage unique de cellules compétentes One Shot™, un milieu S.O.C. et un contrôle de plasmide superenroulé pUC19. Conservation à -80°C. |
| Méthode de clonage | TOPO™-TA |
| Quantité | 20 réactions |
| Vecteur | Vecteurs pENTR, TOPO-TA Cloning |
| Gamme de produits | One Shot |