Learn More
Invitrogen™ pFRT/lacZeo Vector
Click to view available options
Quantité:
20 μg
Conditionnement:
20µg
Description
Includes
20 μg de vecteur pFRT / lacZeo sont fournis superenroulés et lyophilisés.
- Le vector inclut le site FRT pour l’intégration ciblée ultérieure du vecteur d’expression Flp-In
- Fusion Z-Zeocin pour la sélection d’intégrants stables avec Zeocin™
- Le promoteur SV40 stimule l’expression de la protéine de fusion lacZ-Zeocin
Expression constitutive, Expression de cellules de mammifères, Expression de protéines, Protéines, Expression, Isolement et analyse, Intégration ciblée
Spécification
Spécification
| Système constitutif ou inductible | Constitutive |
| Type de livraison | Transfection |
| Accélérateur | SV40 |
| Type de produit | Vecteur d’expression du système Flp-In |
| Gène rapporteur | Beta-Gal (lacZ) |
| Agent de sélection (eucaryotique) | Zéocine™ |
| Contenu et stockage | 20 µg de vecteur, soit pFRT / lacZeo soit pFRT / lacZeo2, sont fournis superenroulés et lyophilisés. Stocker à -20°C une fois remis en suspension. La stabilité des vecteurs est garantie pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement conservés. |
| Marqueur de protéine | Non étiqueté |
| Quantité | 20 μg |
| Vecteur | pFRT |
| Afficher plus |