Learn More
SuperScript™, Platinum™ SuperScript™ III Platinum™ One-Step qRT-PCR Kit w/ROX
Description
Includes
Mélange SuperScript™ III/Platinum™ Taq, Reaction Mix 2X avec ROX et 1 ml de sulfate de magnésium (50 mM).Stabilité garantie pendant 6 mois lorsqu’il est correctement conservé.
Les kits de qRT-PCR en une étape associent dans une même solution pratique en une étape les technologies de transcription inverse et d’ADN polymérase les plus puissantes à des fins d’analyse précise de l’expression génétique.Les kits qRT-PCR One-Step avec ROX incluent la transcriptase inverse SuperScript™ III qui produit des rendements plus élevés d’ADNc pleine longueur pour une représentation génétique plus large, L’ADN polymérase Platinum™ Taq s’active plus rapidement et plus complètement que les autres enzymes à démarrage à chaud pour fournir une amplification plus sensible et un colorant de référence ROX prémélangé à une concentration optimale pour les instruments ABI
- Le kit qRT-PCR en une étape avec SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green fournit un système qRT-PCR hautement efficace et économique avec détection SYBR Green I.
- Le kit qRT-PCR en une étape SuperScript™ III Platinum™ offre une détection sensible et spécifique pour une utilisation avec des amorces fluorogéniques LUX™ ou des sondes à double marquage (p. Ex. TaqMan™)
Informations sur la commande
Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • 500 μl de mélange SuperScript™ III / Platinum™ Taq • 12,5 ml de Reaction Mix 2X avec ROX • 2 × 1 ml de sulfate de magnésium (50 mM) Conserver les composants dans l’obscurité à -20°C. |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| Méthode PCR | RT-qPCR en 1 étape |
| Polymérase | ADN polymérase Platinum Taq |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7000, système 7300, système 7700, système 7900HT |
| Gamme de produits | Platinum, SuperScript |
| Type de produit | Kit de qRT-PCR en une étape |
| Quantité | 500 réactions |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Afficher plus |