Learn More
Invitrogen™ Système de RT-PCR SuperScript™ III One-Step avec ADN polymérase Platinum™ Taq haute fidélité
Description
Amplification par PCR haute fidélité
L’ADN polymérase Platinum Taq haute fidélité est idéale pour l’amplification de fragments d’ADN quand des rendements élevés et une amplification robuste sont requis. La fidélité est maximisée par l’utilisation d’un mélange d’ADN polymérase Platinum Taq et de polymérase à activité corrective (activité d’exonucléase 3’-5’) de l’espèce Pyrococcus GB-D. La spécificité de la PCR est améliorée par l’incorporation de la technologie Platinum à “démarrage à chaud” automatique.
- Le système de RT-PCR SuperScript III en une étape avec l’ADN polymérase Platinum Taq combine la thermostabilité élevée de la RT SuperScript III avec la spécificité de l’ADN polymérase Platinum Taq haute fidélité pour augmenter la spécificité de l’amorçage, générer des rendements plus importants de produits et identifier une gamme plus étendue de cibles.
- Ce format en une étape permet l’analyse facile de l’expression génétique ou la détection d’ARN rare ou viral.
- Sensibilité : Détection de routine jusqu’à 1 pg d’ARN total
- Commodité : Format plus pratique en un seul tube pour plus de vitesse, et moins de variabilité entre les réactions Compatible avec le multiplexage
- Spécificité : Utilise la RT SuperScript III pour la synthèse d’ADNc jusqu’à 55°C, pour un amorçage plus spécifique avec des amorces spécifiques aux gènes
- Taille de l’amplicon : Détection de cibles de 300 bp à 10 kb pour plus de flexibilité
Utilisation du système SuperScript en une étape Le système utilise un mélange de transcriptase inverse SuperScript III et d’ADN polymérase Platinum Taq haute fidélité pour une amélioration des rendements et de la fidélité de la RT-PCR, ainsi que pour la détection de gabarits plus longs. Le système peut détecter un large éventail d’ARN cibles allant de 300 bp à 10 kb, et est compatible avec les applications multiplex. La quantité de produit de départ peut aller de 1 pg à 1 μg d’ARN total. Le système est constitué de deux composants principaux : Mélange enzymatique RT SuperScript III / Platinum Taq haute fidélité et mélange Reaction Mix 2X. La transcriptase inverse SuperScript III est une version de RT M-MLV conçue pour réduire l’activité RNase H et procurer une meilleure stabilité thermique L’enzyme peut synthétiser de l’ADNc à une plage de températures allant de 45 à 60°C, offrant une meilleure spécificité, des rendements plus élevés d’ADNc et davantage de produit de pleine longueur que d’autres transcriptases inverses. Dans la mesure où la RT SuperScript III n’est pas inhibée sensiblement par l’ARN ribosomique et l’ARN de transfert, elle peut être utilisée pour synthétiser de l’ADNc à partir de l’ARN total. Taille du produit final : 10 kb ou moins.
RT-PCR en une étape, PCR et PCR en temps réel, RT-PCR, transcription inverse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • Mélange enzymatique haute fidélité RT SuperScript III / Platinum Taq, 25 μl |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| Format | Kit |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Méthode PCR | RT-qPCR en 1 étapes |
| Polymérase | Platinum Taq haute fidélité |
| Vitesse de réaction | 30 min |
| Technique | RT-PCR en 1 étape |
| Température de réaction optimale | 50°C |
| Quantité | 25 réactions |
| Afficher plus |