Learn More
Invitrogen™ Protéinase K, recombinante
Code produit. 10124532
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
Code produit. 10124532
Marque: Invitrogen™ 25530031
Reste actif dans diverses conditions
La protéinase K du champignon Engyodontium album est une sérine protéase non spécifique, utile dans la digestion générale des protéines.
  • Sur une vaste gamme de pH : activité optimale entre 6,5 et 9,5
  • Dans des conditions dénaturantes – (par ex., en présence de SDS ou d’urée)
  • En présence de chélateurs de métaux – (par ex., EDTA)
  • À des températures comparativement élevées : la température de digestion optimale est de 65°C
  • Filtre de protéines : P
Applications
Élimination de nucléases endogènes pendant la préparation de l’ADN et de l’ARN ; préparation de coupes de tissus pour l’hybridation in situ.
Tests de performance et de qualité
Dosages d’endodésoxyribonucléases et d’exodésoxyribonucléases ; forme liquide testée pour l’absence d’activité de l’ARNase.
Définition de l’unité
Une unité mAnson est la quantité d’enzyme qui libère 1 µmole d’acides aminés positifs au Folin en une minute à 37°C, en utilisant de l’hémoglobine comme substrat.
ChIP-on-Chip, biologie de la chromatine, immunoprécipitation de la chromatine, analyse et purification de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ADN, réactifs et accessoires de purification générale de l’ARN, réactifs et accessoires de purification générale de l’ADN gDNA, purification de l’ADN génomique, extraction de l’ARN, ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, isolement de l’ARN total
Informations sur la commande
Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration >40 U / mg
Contenu et stockage Un tube Protéinase K
Conserver au réfrigérateur (2 à 8°C).
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée
Quantité 1 g
Type de produit Protéinase K
Forme Poudre