Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Foil Tape
Click to view available options
Quantité:
50 unités
Conditionnement:
50 pièces
Description
Includes
Ensemble de 50 pièces
- Le rouleau d’aluminium PureLink offre une approche unique à haut débit pour l’isolement de l’ADN plasmide dans le système de purification des plasmides PureLink 96.
Purification automatisée des acides nucléiques, purification automatisée de l’ADN plasmide, isolement automatisé de l’ARN total, analyse et purification de l’ARN et de l’ADN, extraction d’ADN, mini-prep, purification de l’ADN plasmide
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Argent |
| Contenu et stockage | Ensemble de 50 pièces. Les composants PureLink™ 96 sont livrés à température ambiante. Lors de la réception du produit, stocker les composants à température ambiante. |
| À utiliser avec (application) | Purification automatisée des acides nucléiques, extraction d’ADN |
| Compatibilité des plaques | Plaques à 384 puits, plaques à 96 puits |
| Gamme de produits | PureLink |
| Type de produit | Rouleau de feuille de métal |
| Quantité | 50 unités |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |