Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Genomic Wash Buffer I
Code produit. 10791764
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10791764
Marque: Invitrogen™ K182303
Includes
Colonnes de centrifugation génomique Purelink, tubes de prélèvement, tampon de digestion, Lyse / tampon de liaison, tampons de lavage, tampon d’élution, protéinase K, RNase A et le manuel. Le kit d’ADN génomique PureLink 96 comprend des plaques de liaison génomique PureLink, des plaques de lavage, des plaques Deepwell, du rouleau d’aluminium, du tampon de digestion, du tampon de lyse / liaison, des tampons de lavage, du tampon d’élution, de la protéinase K, de la RNase A et le manuel.
Permet la liaison à l’ADN la plus élevée de n’importe quelle méthode de colonne.
Le mini kit d’ADN génomique PureLink et le kit d’ADN génomique PureLink 96 permettent d’effectuer des extractions d’ADN à haut rendement et haute pureté à partir d’une grande variété de types d’échantillons, notamment le sang, les tissus, les cellules, les bactéries, les écouvillons et les taches de sang, dans un format habituel de plaque à demi-jupe à 96 puits ou de colonne de centrifugation en silice.
  • Obtenez des rendements et une pureté supérieurs de l’ADNg : membrane de colonne de centrifugation et formulations de tampon optimisées.
  • Gagnez du temps et de l’argent : utilisez ces produits avec une vaste gamme de tailles d’échantillons (par ex. : 100 µl à 1 ml de sang) ; la version à 96 puits ne nécessite pas d’équipement spécial
  • Augmentez la flexibilité - un kit fonctionne avec divers types d’échantillons.
Fonctionnement
  • Le protocole mini kit d’ADN génomique PureLink améliore les méthodes de colonne de centrifugation faciles et familières actuellement utilisées
  • Les colonnes sont reconfigurées pour lier et libérer l’ADN plus efficacement.
  • Les échantillons sont lysés avec un tampon optimisé formulé pour améliorer l’activité de la protéinase K et éliminer la contamination des protéines
  • Les tampons de lavage puissants éliminent toutes les traces de protéines et de sel.
  • L’ADN est élué dans un tampon à faible teneur en sel afin de permettre la stabilisation du pH de l’ADN en stockage.
Pour obtenir un débit plus élevé, utiliser le kit d’ADN génomique PureLink 96
  • Dans cette version à 96 puits, le traitement des échantillons est effectué avec un collecteur de vide ou une centrifugation de seulement 2 250 g, ce qui permet de profiter de plus de flexibilité dans le choix de la centrifugeuse.
  • La structure des plaques à demi-jupe est compatible avec la plupart des collecteurs de vide des stations de travail robotisées.
Rendements et pureté supérieurs
  • Avec les kits d’ADN génomique PureLink, vous obtiendrez des rendements d’ADNg plus élevés et de plus grande pureté (déterminés par les mesures A260 / A280) avec tous vos types d’échantillons, allant des bactéries jusqu’aux tissus en passant par le sang et les cellules.
  • Le kit d’ADN génomique PureLink 96 surpasse les produits concurrents en termes de rendement et de pureté de l’ADN pour plusieurs types d’échantillons, y compris le sang.
  • Les rapports A260 / A280 et A260 / A230 de l’ADNg PureLink sont plus élevés que ceux obtenus avec d’autres kits, ce qui indique qu’il n’y a pas de contamination croisée de protéines ou de guanidine à l’aide des tampons de lavage et de lyse PureLink améliorés.
Purification automatisée de l’ADN génomique, purification automatisée d’acides nucléiques, analyse et purification de l’ADN et de l’ARN, extraction d’ADN, purification de l’ADN génomique, ADNg provenant de cellules et de tissus d’animaux, ADNg provenant de bactéries, ADNg provenant du sang (échelle moyenne, 100 µl à 1 ml)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tampon Tampon de lavage
Type de colonne Colonne de centrifugation
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Format Kit
Type d’échantillon Bactéries, Sang, Tache de sang, Cellules, Écouvillon, Mouchoir
Gamme de produits PureLink
Type de produit Tampon de lavage génomique I
Quantité 100 mL