Learn More
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Plasmid Midi/Maxiprep Precipitators
Description
La méthode traditionnelle pour la précipitation de l’ADN de l’ADN plasmide isolé par échange d’anions implique la précipitation de l’isopropanol suivie de la centrifugation et du séchage de l’ADN qui prend beaucoup de temps et qui nécessite beaucoup de main-d’œuvre.
- Le précipitateur Purelink HiPure permet la concentration d’ADN plasmidique à partir de cultures bactériennes en 5 minutes à l’aide d’une résine échangeuse d’anions sans nécessiter de centrifugation et risque de perte de culot d’ADN lors de l’élimination des surnageants
- La récupération est >80 % et l’ADN plasmidique résultant est prêt à être utilisé dans les applications les plus difficiles telles que la transfection
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Analyse et purification d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, Midiprep, purification d’ADN plasmide
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Isolation Technology | Colonne d’échange d’anions |
| Type d’échantillon | Culture bactérienne |
| Type de produit final | ADN plasmide |
| À utiliser avec (application) | Séquençage de nouvelle génération, transfection, clonage, séquençage, transformation, marquage des acides nucléiques, PCR, transcription in vitro |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec des cadences élevées (manuel) |
| Échelle de préparation | ADN plasmide 100 à 200 μg (taille moyenne) |
| Gamme de produits | PureLink |
| Type de produit | Précipitateur de préparation Midi/Maxi pour plasmide |
| Quantité | 4 préparations |
| Afficher plus |