Learn More
Invitrogen™ Kit de mini-préparation de plasmide HiPure PureLink™
Description
The PureLink™ HiPure Plasmid Midiprep Kit is designed to isolate transfection-grade plasmid DNA from E. coli. The Midiprep Kit protocol will typically yield 100–350 μg plasmid DNA from 15–25 mL bacterial culture, at a purity that is comparable to that achieved by two passes through cesium chloride gradients.
Le kit plasmidique PureLink HiPure Midiprep permet d’isoler l’ADN plasmidique de qualité transfection de l’E. coli. Le protocole du kit Midiprep produit généralement de 100 à 350 µg d’ADN plasmidique, à partir de 15 à 25 ml de culture bactérienne, dont la pureté est comparable à celle obtenue après deux passages via des gradients de chlorure de césium.
- Gain de temps et limitation des efforts requis : aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire pour l’élimination des endotoxines et d’autres contaminants
- Grande pureté, faible taux d’endotoxines : produit suffisamment pur pour la transfection de cellules de mammifère
- Polyvalence : purification de tout type d’ADN plasmidique (BAC, bacmide et ssM13, notamment), quelle que soit la taille de l’échantillon
- Les kits de purification d’ADN plasmide PureLink HiPure assurent la purification de l’ADN plasmide à un niveau équivalent à deux passages par des gradients CsCI grâce à une résine brevetée favorisant l’échange d’anions
- La résine se caractérise par son excellente capacité, son débit rapide, sa résolution élevée, son fort rendement et son efficacité en matière d’élimination des endotoxines
- Les préparations plasmidiques sont généralement prêtes en moins de deux heures
- Contrairement aux protocoles de fractionnement en gradient de chlorure de césium, les systèmes de purification plasmidique PureLink HiPure n’utilisent pas de solvants connus pour leur difficulté d’utilisation et d’élimination
- L’ADN plasmide préparé à l’aide du kit plasmidique PureLink HiPure Midiprep affiche généralement un rapport A260 / A280 supérieur à 1,80, signifiant que l’ADN contient peu de protéines susceptibles d’interférer avec les applications en aval
- Les niveaux d’endotoxines généralement compris entre 0,1 et 1 UE/µg en font un ADN plasmidique idéal pour la transfection de cellules mammifères
- Le temps de purification est de deux heures
Polymorphisme de longueur des fragments amplifiés-AFLP™, cartographie peptidique des chromosomes artificiels bactériens (BAC), purification et analyse d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, séquençage de l’ADN, analyse de fragments, Midiprep, purification d’ADN plasmide, séquençage
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • 100 ml de tampon de resuspension (R3) • 550 µl, RNase A • 100 ml de tampon de lyse (L7) • 100 ml de tampon de précipitation (N3) • 250 ml de tampon d’équilibrage (EQ1) • 500 ml de tampon de nettoyage (W8) • 125 ml de tampon d’élution (E4) • 15 ml de tampon TE • 25 colonnes HiPure • 5 supports de colonne Conserver tous les composants à température ambiante. |
| Format | Colonne |
| Isolation Technology | Colonne d’échange d’anions |
| Type d’échantillon | Culture bactérienne |
| Volume d’élution | 5 ml |
| Type de produit final | ADN BAC, ADN plasmide |
| À utiliser avec (application) | Séquençage de nouvelle génération, transfection, clonage, séquençage, transformation, marquage des acides nucléiques, PCR, transcription in vitro |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec des cadences élevées (manuel) |
| Nbre de réactions | 25 préparations |
| Plasmide | <40 kb, plasmide à faible nombre de copies, plasmide à nombre de copies élevé, BAC |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- PureLink HiPure Plasmid Midiprep Kit
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contient: acetic acid, Sodiumlauryl sulfate, Sodium hydroxide