Learn More
Invitrogen™ Kit Miniprep pour plasmides PureLink™ HiPure
Code produit. 10770394
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 préparations
25 préparations
Conditionnement:
1 pièce
100 réactions
Code produit. 10770394
Marque: Invitrogen™ K210003
ADN plasmidique purifié de haute qualité en moins de deux heures
Le kit de minipréparation plasmidique PureLink HiPure permet d’isoler des rendements élevés d’ADN plasmidique très pur à partir de cellules d’E. coli en moins de 2 heures, et ce sans utiliser de solvant organique ou de chlorure de césium. Le kit contient des niveaux faibles d’endotoxines.
ADN plasmidique de haute pureté
  • Le kit de minipréparation plasmidique PureLink HiPure est conçu pour isoler efficacement l’ADN plasmidique des cellules d’E. coli en 1,5 à 2 heures.
  • Le kit emploie une résine d’échange d’anions composée de petites particules dotées d’une taille de pores uniforme afin de purifier l’ADN plasmidique à un niveau équivalent à deux passages à travers des gradients de CsCl.
  • Il n’est plus nécessaire de procéder à des étapes supplémentaires d’élimination des contaminants tels que le phénol, le chloroforme et le CsCl, ce qui minimise l’exposition à des matières dangereuses ainsi que leur mise au rebut.
  • Efficace : rendement accru avec des niveaux faibles en endotoxines
Haut rendement et élimination efficace des endotoxines
  • Le kit de minipréparation plasmidique PureLink HiPure permet de purifier jusqu’à 30 μg d’ADN plasmidique de haute qualité à partir de cultures d’E. coli de 1 à 3 ml d’une nuit, et ce en 1 heure environ et avec un niveau d’endotoxines de 0,1 à 1 UE / μg, lors du clonage d’un nombre de copies élevé de plasmide.
  • Typiquement, l’ADN isolé à l’aide du kit de minipréparation plasmidique PureLink HiPure a un rapport A260 / A280 > 1,80 lorsque les échantillons sont dilués dans du Tris-HCl (pH 7,5), indiquant que l’ADN est raisonnablement exempt de protéines qui pourraient interférer avec des applications en aval.
L’ADN isolé peut être utilisé pour diverses applications en aval :
  • L’ADN purifié convient aux applications en aval, notamment celles nécessitant de l’ADN de la plus haute pureté, telles que la transfection de cellules mammifères, le séquençage d’ADN automatisé et manuel, l’amplification par PCR, la transcription in vitro, la transformation de cellules bactériennes, le clonage et le marquage.
Analyse et purification d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, mini préparation, purification d’ADN plasmidique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 50 ml de tampon de resuspension (R3)
• 550 µl, RNase A
• 50 ml de tampon de lyse (L7)
• 40 ml de tampon de précipitation (N3)
• 250 ml de tampon d’équilibrage (EQ1)
• 500 ml de tampon de nettoyage (W8)
• 90 ml de tampon d’élution (E4)
• 15 ml de tampon TE
• 100 colonnes HiPure
Conserver tous les composants à température ambiante.
Format Kit
Isolation Technology Colonne de centrifugation de silice
Balance Mini
Type d’échantillon Culture bactérienne
Type de produit final ADN BAC, ADN plasmide
À utiliser avec (application) Séquençage de nouvelle génération, transfection, clonage, séquençage, transformation, marquage des acides nucléiques, PCR, transcription in vitro
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Nbre de réactions 100 préparations
Échelle de préparation < 100 µg d’ADN plasmidique (à petite échelle)
Gamme de produits PureLink
Type de produit Kit Plasmide Miniprep
Quantité 100 préparations
Conditions d’expédition Température ambiante
Cible ADN BAC, ADN plasmide
Heure du test 2 heures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • PureLink HiPure Plasmid Miniprep Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium lauryl sulphate, acetic acid