Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Pro Quick96 Plasmid Purification Kit
Code produit. 10063814
Click to view available options
Quantité:
1 kit
1 kit
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
2304 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10063814
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ K211004A
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Includes
Tampon de resuspension Purelink™ Pro Quick96, tampon de Lyse, tampon de neutralisation, RNase A, tampons de lavage, tampon d’élution, blocs de puits carrés, plaques de filtration Quick96, plaques de liaison Quick96, plaques de lavage, plaques d’élution et le manuel.
Associe la chimie d’extraction avancée des plaques de silice à une conception optimisée des plaques à 96 puits pour le traitement manuel ou automatisé de l’ADN plasmidique d’E. coli en 45 minutes
  • Obtenez des rendements toujours élevés d’ADN plasmidique de haute pureté
  • Bénéficiez d’une simplicité d’utilisation et de meilleures performances grâce à une amélioration du protocole et de la conception des plaques
  • Augmentez la flexibilité de traitement grâce à des protocoles pour centrifugeuse, à la rampe à vide ou aux plateformes automatisées
Fonctionnement
Le kit de purification plasmidique PureLink™ Pro Quick96 utilise deux plaques 96 puits, une plaque de filtration (joint torique transparent) et une plaque de liaison (joint torique rouge) pour purifier l’ADN plasmidique. Les cellules bactériennes sont soumises à une lyse alcaline et sont pelletisées par centrifugation. Le lysat bactérien est ensuite appliqué à la plaque de filtration Quick96 pour élimination et prélèvement dans la plaque de liaison Quick96, où l’ADN plasmidique se lie à la membrane de silice. Après les étapes de nettoyage pour élimination des contaminants, l’ADN purifié est élué et prêt à être utilisé dans les applications en aval. Cette méthode peut être entièrement réalisée en 45 minutes.
Amélioration de la conception des plaques
Le kit de purification plasmidique PureLink™ Pro Quick96 offre des plaques 96 puits à demi-jupe pour des performances et des résultats améliorés. La plaque de filtration Quick96 est conçue pour une élimination rapide et efficace des lysats bactériens. La plaque de liaison Quick96 offre une capacité de liaison accrue allant jusqu’à 20 μg d’ADN plasmidique. En outre, les buses de plaque avec col annulaire empêchent la contamination croisée des échantillons et améliorent le séchage de la membrane de silice pour empêcher le transfert d’éthanol. De plus, le traitement des échantillons peut être effectué manuellement à l’aide d’un collecteur à vide de paillasse, par centrifugation ou avec une plateforme automatisée de manipulation des liquides. Les plaques à demi-jupe sont compatibles avec la plupart des rampes à vide des stations de travail robotisées.
Rendements et pureté plus élevés
Le kit de purification plasmidique PureLink™ Pro Quick96 permet une purification rapide et reproductible, jusqu’à 20 μg d’ADN plasmidique, à partir de souches d’E. coli cultivées dans un volume maximal de 5 ml de LB, 3 ml de 2xYT ou 3 ml de TB. Dans une plateforme automatisée utilisant une 1,5 ml de culture d’E. coli cultivée dans un bloc de puits carrés pendant la nuit, les rendements typiques sont de 5 à 15 μg d’ADN plasmidique, avec une moyenne de 9,4 μg. L’ADN plasmidique qui en résulte est surenroulé, sans ADN génomique ni ARN détectable. Le kit de purification plasmidique PureLink™ Pro Quick96 offre des rendements plus élevés d’ADN plasmidique de haute qualité pour une utilisation dans les applications en aval courantes telles que le séquençage automatisé, la PCR, la digestion par des enzymes de restriction et le clonage.
Non compatible avec le haut débit (manuel) ; Compatible avec le haut débit
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage Le kit plasmidique PureLink™ Pro Quick96 comprend le tampon de remise en suspension PureLink™ Pro Quick96, le tampon de lyse, tampon de neutralisation, la RNase A, les tampons de nettoyage, le tampon d’élution, les blocs de puits carrés, les plaques de filtration Quick96, les plaques de liaison Quick96, les plaques de nettoyage, les plaques d’élution et le manuel. Conserver les composants à température ambiante. Conserver le tampon de remise en suspension après l’ajout de la RNase A à +4°C. Stabilité garantie 1 an sous réserve de respecter les conditions de conservation.
Format Plaque 96 puits
Isolation Technology Plaque de silice
Type d’échantillon Culture bactérienne
Volume d’élution 50 µL (centrifugeuse), 100 µL (vide), 150 µL
Type de produit final ADN plasmide
À utiliser avec (équipement) Biomek™ FX, systèmes robotiques de manipulation de liquides, collecteur à vide, Eppendorf epMotion, centrifugeuse, TECAN Freedom Evo, TECAN Genesis
À utiliser avec (application) Séquençage de nouvelle génération, séquençage, PCR, clonage
Compatibilité à haut débit Compatible haut débit, non compatible haut débit (manuel)
Échelle de préparation < 100 µg d’ADN plasmidique (à petite échelle)
Gamme de produits PureLink
Type de produit Kit de purification plasmidique
Quantité 1 kit
Pureté De qualité biologie moléculaire
Conditions d’expédition Température ambiante
Cible ADN plasmide
Type de système PureLink™
Heure du test 45 min
Rendement 15 µg
Quantité de matériel de démarrage 1,2 à 1,5 ml de lysat ⁄ puits