Learn More
Invitrogen™ Rhinohide™ Polyacrylamide Gel Strengthener Concentrate
Click to view available options
Quantité:
200 mL
Conditionnement:
200mL
Description
- Améliore la technologie sur gel de polyacrylamide classique, sans effets secondaires indésirables
- Recommandé pour les gels à faible pourcentage, les gels grand format et les gels nécessitant de nombreuses étapes de coloration et de manipulation
- Disponible dans un kit (n° de réf. R-33410) comprenant un mélange d’acrylamide / bis-acrylamide (rapport 37,5:1)
Coulage de gel, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante. |
| Type de produit | Concentrat renforçateur de gel de polyacrylamide |
| Gamme de produits | Rhinohide |
| Quantité | 200 mL |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |