Learn More
Invitrogen™ Ribonucléase H
Code produit. p-4918181
Click to view available options
Quantité:
120 U
30 U
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10368002
Marque: Invitrogen™ 18021014
Edge
Includes
Ribonucléase H contenant 30 unités fournies à une concentration de 2 U/μl.
Dégrade spécifiquement le brin d’ARN de l’hybride ARN-ADN pour produire des oligoribonucléotides à terminaison 5’-phosphate et de l’ADN simple brin
  • Source : Purifiée à partir d’E. coli exprimant le gène E. coli RNase H sur un plasmide
  • Performance et tests de qualité : Ribonucléase, endodésoxyribonucléase non spécifique, exodésoxyribonucléase 3’et 5’
  • Définition d’une unité : Une unité hydrolyse en 20 minutes 1 nmol d’ARN dans du poly(A)poly(dT) marqué 3H en matériau soluble dans l’acide à une température de 37°C
  • Conditions de réaction de l’unité : Tris-HCl (pH 7,5) 20 mM, KCl 0,1 M, MgCl2 10 mM, DTT 0,1 mM, sucrose 5 % (p/v), poly(A)poly(dT) marqué 3H 0,5 nmol et enzyme dans un volume de 50 μl pendant 20 minutes à 37°C
Élimination de l’ARNm au cours de la synthèse de l’ADNc du deuxième brin. Élimination des séquences poly(A) de l’ARNm en présence de l’oligo(dT). Clivage de l’ARN dirigé par oligodésoxyribonucléotide. PCR et PCR en temps réel. Transcription inverse.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2 U / μl
Contenu et stockage 1 flacon de ribonucléase H contenant 30 unités fournies à une concentration de 2 U/μl
Conserver à -20°C dans un congélateur sans givre.
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Enzymes RNase
Quantité 30 U
Type de produit Ribonucléase H