Learn More
Invitrogen™ S.N.A.P.™ Gel Purification Kit
Description
Includes
Chaque enclipsage Le kit de purification de gel comprend suffisamment de colonnes S.N.A.P., de flacons de prélèvement et de réactifs pour 25 purifications de gel.
Le kit pour mini-préparation S.N.A.P.™ Le kit de purification de gel est conçu pour la purification rapide de fragments d’ADN à partir de gels d’agarose. La clé est une résine S.N.A.P. unique, qui est prête à être utilisée avec une colonne de centrifugation. La résine lie efficacement les acides nucléiques jusqu’à 20 kb et élimine les extractions organiques et la nécessité de réaliser des précipitations d’éthanol fastidieuses.
- Le kit de purification de gel S.N.A.P.™ fournit de l’ADN pur grâce à une procédure rapide et facile à réaliser.
- Extraire une bande d’ADN de votre gel d’agarose.
- Ajouter la solution NaI (fournie) et faire fondre l’agarose entre 42 et 50°C.
- Charger l’échantillon dans la colonne de centrifugation S.N.A.P.™.
- Éliminer les contaminants.
- Éluer l’ADN dans l’eau
Extraction de gel d’agarose, purification et analyse d’ADN et d’ARN, extraction d’ADN
Spécification
Spécification
| Type de colonne | Colonne de centrifugation |
| Contenu et stockage | Chaque kit de purification de gel S.N.A.P.™ comprend suffisamment de colonnes S.N.A.P.™, de flacons de prélèvement et de réactifs pour 25 purifications de gel. Conservez tous les composants à température ambiante. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’un stockage correct. |
| Format | Kit |
| Isolation Technology | Colonne de centrifugation |
| Type d’échantillon | Gel |
| À utiliser avec (application) | Clonage, PCR |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec des cadences élevées (manuel) |
| Marqueur ou colorant | Bromure d’éthidium, SYBR Safe |
| Nbre de réactions | 25 préparations |
| Gamme de produits | S.N.A.P. |
| Afficher plus |