Learn More
Invitrogen™ S.N.A.P.™ Plasmid DNA MidiPrep Kit
Description
Includes
S.N.A.P. Colonnes de filtrage MidiPrep, S.N.A.P. Colonnes de liaison à l’ADN MidiPrep, tampon de lyse, tampon de liaison, tampon de lavage, lavage final 4X, tampon de remise en suspension, sel de précipitation et RNase A
Le kit pour mini-préparation S.N.A.P.™ Le kit MidiPrep est un kit de purification d’ADN plasmide à moyenne échelle conçu pour une purification rapide et facile de l’ADN plasmide pur à partir de 10 à 100 ml de culture pendant la nuit (illustration 1). Le kit pour mini-préparation S.N.A.P. prend seulement 40 minutes.
- Lyser les cellules et filtrer les débris avec la colonne de filtration S.N.A.P.
- Appliquer l’écoulement à la colonne de liaison de l’ADN S.N.A.P.™
- Nettoyer la colonne
- Éluer l’ADN plasmide pur et superenroulé dans de l’eau ou dans un tampon TE
Analyse et purification d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, Midiprep, purification d’ADN plasmide
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker les colonnes de centrifugation MiniPrep S.N.A.P.™, Colonnes de filtrage MidiPrep, colonnes de liaison d’ADN S.N.A.P.™ MidiPrep, tampon de lyse, tampon de liaison, tampon de lavage et lavage final 4X à température ambiante. Stocker le tampon de remise en suspension, le sel de précipitation et la RNase A à +4°C. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’un stockage correct. |
| Format | Kit |
| Isolation Technology | Colonne de centrifugation |
| Balance | Midi |
| Type d’échantillon | Culture bactérienne |
| Type de produit final | ADN plasmide |
| À utiliser avec (application) | Séquençage, clonage, transformation, transfection, transcription in vitro |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec des cadences élevées (manuel) |
| Échelle de préparation | 100 à 200 µg (moyenne échelle) d’ADN plasmide |
| Gamme de produits | S.N.A.P. |
| Afficher plus |