Learn More
Invitrogen™ Select Agar™, poudre
Code produit. p-4918435
Click to view available options
Quantité:
500 g
2,5 kg
Conditionnement:
2.50kg
Code produit. 11508926
Marque: Invitrogen™ 30391023
Autoclavable
  • Agent utilisé pour la fabrication de milieux microbiologiques solides
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
Format Flacon
Type de milieu Autres milieux microbiologiques
Méthode de préparation Autoclave
Type de produit Milieux de culture déshydratés
Classe d’organisme cible E. coli, Fungi
Quantité 500 g
Conditions d’expédition Température ambiante
Espèces Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae