Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Safe DNA Gel Stain in 1X TAE
Développée spécifiquement pour une mutagénicité réduite pour être moins dangereuse. La coloration de gel d’ADN Invitrogen™ SYBR™ Safe dans un tampon 1X TAE est plus sûre et plus sensible que le bromure d’éthidium pour la coloration de l’ADN dans les gels d’agarose ou d’acrylamide. La solution prémélangée est disponible en unités de 1 litre et 4 litres.
204.00€ - 638.00€
Spécification
Contenu et stockage | • Fourni sous la forme d’une solution prête à l’emploi dans du TAE 1X Conserver à température ambiante dans le récipient d’origine. |
---|---|
Emplacement de détection | Détection sur gel |
Méthode de détection | Fluorescence |
Marqueur ou colorant | SYBR Safe |
Type de produit | Coloration sur gel d’ADN |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11560676
|
Invitrogen™
S33112 |
4 l |
638.00€
4L |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10063352
|
Invitrogen™
S33111 |
1 l |
204.00€
1L |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
La coloration de gel d’ADN SYBR Safe a été développée spécifiquement pour une mutagénicité réduite — plus sûre que le bromure d’éthidium pour la coloration de l’ADN dans les gels d’agarose ou d’acrylamide La coloration SYBR Safe n’est pas seulement moins mutagène que le bromure d’éthidium, mais sa sensibilité de détection est meilleure que celle du bromure d’éthidium. La coloration SYBR Safe est une solution prémélangée qui peut être utilisée de la même manière qu’une solution de bromure d’éthidium, soit dans le gel pendant le cycle d’électrophorèse, soit comme coloration post-cycle. Lorsqu’il est lié aux acides nucléiques, le colorant vert fluorescent SYBR Safe affiche un maximum d’excitation de la fluorescence de ∽280 et ∽502 nm, ainsi qu’un maximum d’émission de la fluorescence de ∽530 nm.
- Moins de risques
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
• Fourni sous la forme d’une solution prête à l’emploi dans du TAE 1X Conserver à température ambiante dans le récipient d’origine. |
|
Fluorescence | |
Coloration sur gel d’ADN | |
Température ambiante |
Détection sur gel | |
SYBR Safe | |
Moins dangereux | |
ADN |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.