Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Safe DNA Gel Stain Starter Kit
Description
La coloration SYBR Safe est moins mutagène que le bromure d’éthidium et offre une meilleure détection de la sensibilité que ce dernier. Fourni sous forme de solution prémélangée qui peut être utilisée de la même manière qu’une solution de bromure d’éthidium, soit dans le gel pendant le cycle d’électrophorèse, soit comme coloration post-cycle. Lié aux acides nucléiques, le colorant vert fluorescent SYBR Safe affiche un maximum d’excitation de la fluorescence de ∽280 et ∽502 nm, ainsi qu’un maximum d’émission de la fluorescence de ∽530 nm. La coloration de gel d’ADN SYBR Safe est également disponible aux formats 1 litre (S-33100) ou 4 litres (S-33101) de solution prête à l’emploi.
- Moins de risques
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière. |
| Emplacement de détection | Détection sur gel |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Marqueur ou colorant | SYBR Safe |
| Type de produit | Kit de démarrage pour coloration sur gel d’ADN |
| Concept écologique | Moins de risques |
| Quantité | 1 kit |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Molécule cible | ADN |