Learn More
Invitrogen™ ADN ligase T4 (1 U/μl)
Description
Includes
Flacon de tampon de réaction 5X (250 mM de Tris-HCl (pH 7,6), 50 mM de MgCl2, 5 mM d’ATP, 5 mM de DTT, polyéthylène glycol-8000 à 25 % (p/v))
La ligase d’ADN T4 catalyse la formation de liaisons phosphodiesters en présence d’ATP entre les ADN double brun avec des extrémités 3’-hydroxyle et 5’-phosphate. Les acides nucléiques monocaténaires ne sont pas des substrats pour cette enzyme.
- Optimise la ligature en 5 minutes
- Source : Purifié à partir de l’E. coli Lambda lysogène NM989
- Performance et tests de qualité : Dosages d’endodésoxyribonucléase et d’exodésoxyribonucléase 3’ et 5’ ; efficacité de la ligature testée
- Définition d’une unité : Une unité catalyse l’échange de 1 nmol de pyrophosphate marqué au 32P dans l’ATP en 20 minutes à 37°C. Une unité est égale à approximativement 300 unités de ligature d’extrémités cohésives
- Conditions de réaction de l’unité : Tris-HCl (pH 7,6) 66 mM, MgCl2 6,6 mM, DTT 10 mM, ATP 66 μM, pyrophosphate marqué au 32P 3,3 μM et enzyme dans 0,1 ml pendant 20 minutes à 37°C.
ChIP-on-Chip, biologie chromatine, clonage, ARNi, épigénétique et recherche d’ARN non codante, clonage par enzymes de restriction
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Concentration | 1 U / μl |
| Contenu et stockage | L’ADN ligase T4 est fournie avec un tube de tampon de réaction 5X [250 mM de Tris-HCl (pH 7,6), 50 mM de MgCl2, 5 mM d’ATP, 5 mM de DTT, 25 % (p/v) de polyéthylène glycol-8000].Stockage à -20°C. |
| Enzymes | Ligase |
| Tampon compatible | Tampon de réaction 5X |
| Quantité | 4 × 500 U |
| Type de produit | ADN ligase T4 |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.