Learn More
Invitrogen™ T7 Promoter Primer
Code produit. 11675591
Click to view available options
Quantité:
2 μg
Conditionnement:
2µg
Code produit. 11675591
Marque: Invitrogen™ N56002
Amorces pour l’amplification par PCR qui complètent de nombreux vecteurs
  • dessalés et purifiés par filtration sur gel ;
  • Testé pour la fonction par amplification par PCR
  • Fournies en quantité de 2 μg
  • T7 : 5’- TAATACGACTCACTATAGGG- 3’
Séquençage Sanger, technologie de séquençage Sanger & accessoires, séquençage
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Accélérateur T7
Type de produit Primer
Contenu et stockage L’amorce est lyophilisée dans 10 mM de Tris-HCl, pH 7,5, 1 mM d’EDTA. Conserver à -20°C. Stabilité garantie pendant 6 mois lorsqu’il est correctement conservé.
Longueur de l’amorce 20-mer
Séquence d’amorce 5’d[TAATACGACTCACTATAGGG]3’
Méthode de purification Purifiées par gel
Conditions d’expédition Température ambiante
Primer T7
Quantité 2 μg
À utiliser avec (application) Amplification par PCR
Forme Lyophilisé