Learn More
Invitrogen™ T7 RNA Polymerase
Code produit. p-4921667
Click to view available options
Quantité:
2500 U
2 × 2 500 U
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 10093062
Marque: Invitrogen™ 18033019
Includes
L’ARN polymérase T7 est fourni avec un flacon de tampon de réaction 5X [200 mM de Tris-HCl (pH 8,0), 40 mM de MgCl2, 10 mM de spermidine-(HCl)3, 125 mM de NaCl], flacon de 100 mM de DTT.
ARN polymérase dépendante de l’ADN avec une haute spécificité pour les séquences de promoteur bactériophage T7.
Synthétise de grandes quantités d’ARN à partir d’ADN inséré dans un vecteur de transcription en aval d’un promoteur T7. Un bulletin technique sur l’ARN polymérase T7 est disponible.
  • Application : Synthèse de transcrits d’ARN marqués et non marqués.
  • Source : Forme purifiée de l’d’E. coli exprimant le gène de l’ARN polymérase T7 sur plasmide
  • Tests de performance et de qualité : Exodésoxyribonucléase 3’ et 5’, ribonucléase et tests d’entaillage d’ADN ; performances dans une réaction de transcription
  • Définition de l’unité : Une unité hydrolyse 1 nmol de ribonucléotide en substance précipitable à l’acide en 1 h à 37 °C à l’aide d’un vecteur de transcription T7 Comme modèle
  • Conditions de réaction de l’unité : 40 mM de Tris-HCl (pH 8,0), 25 mM de NaCl, 8 mM de MgCl2, 2 mM de spermidine-(HCl)3, 5 mM de DTT, 0,4 mM d’ATP, 0,4 mM de CTP, 0,4 mM de GTP, 0,4 mM d’UTP, 1μCi [de SphI-cut pT7L13 et 50 μL pendant 10 min à 37°C
Expression protéique sans cellules pour l’analyse fonctionnelle, expression protéique sans cellules pour l’analyse structurelle, expression sans cellules (in vitro), analyse d’expression génétique et génotypage, transcription in vitro, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage L'ARN polymérase T7 est fourni avec un flacon de tampon de réaction 5X [200 mM de Tris-HCl (pH 8,0), 40 mM de MgCl2 , 10 mM de spermidine-(HCl)3 , 125 mM de NaCl], flacon de 100 mM de DTT. Stockage à -20°C.
Conditions d’expédition Glace humide
Polymérase ARN polymérase T7
Accélérateur T7
Quantité 2500 U