Learn More
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, with pCR™2.1 Vector and One Shot™ TOP10F' Chemically Competent E. coli
Click to view available options
Nbre de réactions:
20 réactions
40 réactions
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le kit TA Cloning s’appuie sur le vecteur de clonage pCR2.1 et la ligase d’ADN ExpressLink™ T4 de façon à générer, à température ambiante et en quinze minutes, un produit de ligature. Les réactions permettent généralement d’obtenir > 80 % de produits recombinants comportant des inserts.
- Rapide et pratique : 15 minutes, ligature à température ambiante
- Efficacité : analyse des bleus / blancs et > 80 % de clones avec insert correct
- Flexibilité : résistance à la kanamycine ou à l’ampicilline, offrant ainsi le choix de l’antibiotique souhaité
- Simplicité : élimination de toute modification enzymatique du produit PCR
- Simplification : aucune amorce de PCR associée à des sites de restriction nécessaire
- Saillies 3’-T pour la ligature directe de produits PCR amplifiés par Taq
- Accélérateur de T7 pour la transcription et le séquençage in vitro de l’ARN
- Lieur multisite flexible avec sites EcoR I de flanquement pour faciliter l’excision des inserts
- Sites d’amorce M13 directs et inversés pour le séquençage
- Fonctionnement du TA Cloning™
- L’activité dissociée de tout modèle de la polymérase Taq confère une désoxyadénosine (A) unique aux extrémités 3’ des produits de PCR.
- Le vecteur linéarisé fourni dans ce kit comporte des résidus de désoxythymidine 3’ (T) simple.
- Ceci permet aux inserts de PCR de se ligaturer de façon efficace avec le vecteur.
- Configurations du kit
- Le kit TA Cloning™ est proposé dans différentes configurations : sans cellules compétentes (K2020-20 et K2020-40), avec des cellules chimiquement compétentes INVF’ E. coli One Shot™ (K2000-01 et K2000-40), avec des cellules chimiquement compétentes TOP10F’ E. coli One Shot™ (K2030-01 et K2030-40), et avec des cellules chimiquement compétentes E. coli One Shot™ TOP10 (K2040-01 et K2040-40), dans des configurations à 20 ou 40 réactions.
Clonage, clonage par PCR
Spécification
Spécification
| Souche bactérienne ou de levures | TOP10F |
| Type de cellule | E. coli chimiquement compétentes |
| Méthode de clonage | TA Cloning |
| Contenu et stockage | Les kits TA Cloning™ contiennent un vecteur pCR™ 2,1 linéarisé, une ligase d’ADN ExpressLink™ T4, 5 tampons de ligature d’ADN ExpressLink™ T4, des dNTP, 10 tampons PCR, de l’eau stérile et des témoins. Les kits cellulaires compétents contiennent un milieu E. coli chimiquement compétent One Shot™, un milieu S.O.C. et un plasmide témoin superenroulé. Conserver les cellules E. coli One Shot™ à -80°C. Conserver tous les autres composants à -20°C. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’une bonne conservation. |
| Format | Kit |
| À utiliser avec (application) | Clonage PCR |
| Nbre de réactions | 20 réactions |
| Gamme de produits | One Shot |
| Type de produit | Kit de clonage |
| Accélérateur | T7 |
| Afficher plus |