Learn More
Invitrogen™ Terminal Deoxynucleotidyl Transferase, recombinant
Description
Includes
Flacon de 5X tampon [500 mM de cacodylate de potassium (pH 7,2), 10 mM de CoCl2, 1 mM de DTT]
Le désoxyribonucléotidyl transférase terminale, recombinant (rTdT), est un ADN polymérase qui catalyse l’addition de désoxynucléotides au terminus 3fi hydroxyle de l’ADN.
- Source : Purifié à partir du clone de baculovirus du thymus de veau TdT
- Tests de performance et de qualité : Test de l’endonucléase, de l’exodésoxyribonucléase 3’et 5’ et des niveaux d’incorporation
- Définition de l’unité : Une unité incorpore le dATP 1 nmol dans une substance précipitable à l’acide en 1 h à 37°C, en utilisant d(pA)50 comme amorce
- Conditions de réaction de l’unité : Cacodylate de potassium (pH 7,2) 0,2 M, MgO4 C4 H6 10 mM, 2-mercaptoéthanol 1 mM, BSA 0,5 mg/ml, d(pA)50 100 flM, [3H]dATP1 mM et enzyme dans 0,15 ml pendant 1 h à 37°C
Clonage ; clonage d’enzymes de restriction ; ajout d’extension homopolymère aux vecteurs et inserts pour clonage ; marquage des oligonucléotides avec de la biotine ; marquage 32P ou 35S ; apoptose (TUNEL)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | La déoxynucléotidyl transférase terminale, recombinante (RTDT) est fournie avec un flacon de tampon 5X [500 mM de cacodylate de potassium (pH 7,2), 10 mM de CoCl2 , 1 mM de DTT].Conserver à -20°C. |
| Conditions d’expédition | Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée |
| Enzymes | Désoxyribonucléotidyl-transférase terminale |
| Tampon compatible | Tampon 5X, tampon de réaction |
| Quantité | 500 U |
| Type de produit | TdT |