Learn More
Invitrogen™ Terminal Deoxynucleotidyl Transferase, recombinant
Code produit. p-4918155
Click to view available options
Quantité:
3 × 500 U
500 U
Conditionnement:
3 pièces
500 unités
Avertissement de danger :Toxique ; cacodylate de potassium contenu dans le tampon de réaction.Contient également du chlorure de cobalt, un produit chimique hautement toxique.Voir MSDS.
Code produit. 10573093
Marque: Invitrogen™ 10533065
Avertissement de danger :Toxique ; cacodylate de potassium contenu dans le tampon de réaction.Contient également du chlorure de cobalt, un produit chimique hautement toxique.Voir MSDS.
Includes
Flacon de 5X tampon [500 mM de cacodylate de potassium (pH 7,2), 10 mM de CoCl2, 1 mM de DTT]
Performance et qualité testées
Le désoxyribonucléotidyl transférase terminale, recombinant (rTdT), est un ADN polymérase qui catalyse l’addition de désoxynucléotides au terminus 3fi hydroxyle de l’ADN.
  • Source : Purifié à partir du clone de baculovirus du thymus de veau TdT
  • Tests de performance et de qualité : Test de l’endonucléase, de l’exodésoxyribonucléase 3’et 5’ et des niveaux d’incorporation
  • Définition de l’unité : Une unité incorpore le dATP 1 nmol dans une substance précipitable à l’acide en 1 h à 37°C, en utilisant d(pA)50 comme amorce
  • Conditions de réaction de l’unité : Cacodylate de potassium (pH 7,2) 0,2 M, MgO4 C4 H6 10 mM, 2-mercaptoéthanol 1 mM, BSA 0,5 mg/ml, d(pA)50 100 flM, [3H]dATP1 mM et enzyme dans 0,15 ml pendant 1 h à 37°C
Clonage ; clonage d’enzymes de restriction ; ajout d’extension homopolymère aux vecteurs et inserts pour clonage ; marquage des oligonucléotides avec de la biotine ; marquage 32P ou 35S ; apoptose (TUNEL)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage La déoxynucléotidyl transférase terminale, recombinante (RTDT) est fournie avec un flacon de tampon 5X [500 mM de cacodylate de potassium (pH 7,2), 10 mM de CoCl2 , 1 mM de DTT].Conserver à -20°C.
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Enzymes Désoxyribonucléotidyl-transférase terminale
Tampon compatible Tampon 5X, tampon de réaction
Quantité 500 U
Type de produit TdT