Learn More
Invitrogen™ Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (TdT) Buffer
Click to view available options
Quantité:
2 x 0,8 mL
Unit Size:
2 pièces
Description
- Formule : Cacodylate de potassium 500 mM (pH 7,2), CoCl2 10 mM, de DTT 1 mM
Ajout d’extension homopolymère aux vecteurs et inserts pour clonage ; marquage des oligonucléotides avec de la biotine, marquage P-32 ou S-35 (3) ; apoptose (TUNEL) ; clonage ; clonage d’enzymes de restriction
Order Info
Conditions d’expédition : Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | La déoxynucléotidyl transférase terminale, recombinante (RTDT) est fournie avec un flacon de tampon 5X [500 mM de cacodylate de potassium (pH 7,2), 10 mM de CoCl2 , 1 mM de DTT].Conserver à -20°C. |
| Conditions d’expédition | Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée |
| Tampon compatible | Tampon 5X, tampon de réaction |
| Quantité | 2 x 0,8 mL |
| Type de produit | TdT |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (TdT) Buffer
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Potassium Cacodylate