Learn More
Invitrogen™ ThermoScript™ RT-PCR System for First-Strand cDNA Synthesis
Click to view available options
:
100 réactions
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 100μL ThermoScript RT (15U/μL); 500μL 5X cDNA Synthesis Buffer; 250μL 0.1M DTT; 2 × 250μL 10mM dNTP Mix; 100μL RNaseOUT (40U/μL); 100μL Oligo (dT)20 (50μM); 250μL Random Hexamers (50ng/μL); 1.25mL DEPC-Treated Water; 2 × 50μL E. coli Rnase H (2U/μL). Store at -20deg.C |
| Amorce | Amorces aléatoires, amorces Oligo dT |
| Quantité | 100 reactions |
| À utiliser avec (application) | cDNA Synthesis, RT-PCR |