Learn More
Invitrogen™ Tissue Extraction Reagent II
Click to view available options
Quantité:
100 ml
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Description
Créez votre propre immunodosage, analyse cellulaire, lyse cellulaire, immunodosage, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30°C). |
| Type de produit | Réactif d’extraction tissulaire |
| À utiliser avec (application) | Dosage Luminex, transfert Western, préparation des échantillons pour ELISA |
| Quantité | 100 ml |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction