Learn More
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, with One Shot™ TOP10 chemically competent E. coli cells
Beschreibung
Beinhaltet
Vecteur PCR™II-TOPO™ activé par la topoisomérase I ; tampon PCR ; solution saline ; dNTPs ; modèle de contrôle ; amorces T3, T7, amorces M13 avant et M13 antisens ; amorce pour PCR de contrôle ; eau stérile ; One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli ; milieu S.O.C. ; plasmide de contrôle pUC19 superenroulé
En éliminant le clonage fastidieux de sites de restriction, le clonage TOPO est la méthode la plus fiable, car elle prend seulement 5 minutes avec un protocole en trois étapes et produit jusqu’à 95 % de recombinants. Ce kit comprend le vecteur TA pCR™II-TOPO.
- Saillies 3’-T pour une ligature directe des produits PCR amplifiés par Taq
- Promoteurs T7 et SP6 pour une transcription in vitro efficace
- Des sites d’amorce M13 sens et antisens pour le séquençage
- 16 sites de restriction pratiques, notamment EcoRI, flanquant votre insert pour une excision ou un sous-clonage ultérieur
- Gènes de résistance à la kanamycine et à l’ampicilline permettant de choisir la méthode de sélection dans E. coli
- Sélection facile de colonies bleues/blanches pour la sélection de recombinants
- Comprend des cellules compétentes OneShot™ TOP10 pour plus de commodité et une efficacité de clonage maximale
Applications :
Clonage, clonage par PCR
Spezifikation
Spezifikation
| Souche bactérienne ou de levures | TOP10 |
| Résistance aux antibiotiques des bactéries | Ampicilline (AmpR), kanamycine (KanR) |
| Type de cellule | Chimiquement compétent |
| Méthode de clonage | TOPO™-TA |
| Contenu et stockage | Boîte 1 : • Vecteur pCRII-TOPO™ activé par topoisomérase I •Tampon PCR • Solution saline • dNTPs • Modèle de contrôle • Amorces directes et inverses M13 • Amorces pour PCR de contrôle • Eau stérile Stockez entre -5 et -30°C. Tous les réactifs sont stables pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement stockés. Encadré 2 : • Cellules d’E. coli chimiquement compétentes One Shot™ ou Electrocomp™ • Milieu S.O.C. • Plasmide de contrôle pUC19 superenroulé. Stockez entre -68 et -85°C. |
| Format | Kit |
| Gamme de produits | TOPO |
| Type de produit | Kit de clonage |
| Accélérateur | T7, SP6 |
| Quantité | 10 réactions |
| Mehr anzeigen |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.