Learn More
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, with pCR™2.1-TOPO™, One Shot TOP10 Chemically Competent E. coli, and PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit
Description
Includes
Vecteur I-pCR 2.1- TOPO™ activé par la topoisomérase I ; tampon PCR ; solution saline ; dNTP ; modèle témoin ; amorces M13 sens et antisens ; amorces pour PCR témoins ; eau stérile ; E. coli ; One Shot™ ou Electrocomp™ chimiquement compétent ; milieu S.O.C. ; plasmide témoin superenroulé pUC19
Il utilise un vecteur PCR™-TOPO avec topoisomérase I liée par covalence pour le clonage rapide et les recombinants.
- Saillies 3’-T pour une ligature directe des produits PCR amplifiés par Taq
- Choix de promoteurs T7 (pCR2.1-TOPO) ou T7 et SP6 (pCRII-TOPO) pour la transcription et le séquençage d’ARN in vitro. Chaque vecteur contient également des sites d’amorce sens et antisens M13 pour le séquençage.
- Sites EcoR I encadrant le site d’insertion du produit de PCR, pour une excision des inserts
- Gènes de résistance à la kanamycine et à l’ampicilline permettant de choisir la méthode de sélection dans E. coli
- Sélection facile de colonies bleues/blanches pour la sélection de recombinants
- Les kits de clonage TOPO TA sont disponibles en kits combinés avec un kit de minipréparation à plasmide rapide Purelink™ (50 préparations) pour la purification rapide des plasmides de vos inserts clonés TOPO pour l’analyse en aval
Clonage, clonage par PCR
Spécification
Spécification
| Souche bactérienne ou de levures | TOP10 |
| Type de cellule | Chimiquement compétent |
| Méthode de clonage | TOPO™-TA |
| Contenu et stockage | Boîte 1 : • Vecteur PCR™2.1-TOPO™ activé par topoisomérase I • Tampon PCR • Solution saline • dNTPs • Modèle de contrôle • Amorces directes et inverses M13 • Amorces pour PCR de contrôle • Eau stérile Stockez de -5 à -30°C. Tous les réactifs sont stables pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement stockés. Encadré 2 : • Cellules d’E. coli chimiquement compétentes One Shot™ ou Electrocomp™ • Milieu S.O.C. • Plasmide de contrôle pUC19 superenroulé Stockez entre -68 et -85°C. |
| Format | Kit |
| Gamme de produits | One Shot |
| Type de produit | Kit de clonage |
| Accélérateur | T7, SP6 |
| Quantité | 25 réactions |
| Vecteur | Vecteurs de clonage TOPO-TA |