Learn More
Invitrogen™ Topoisomerase I
Click to view available options
Quantité:
500 U
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La topoisomérase I est active en présence de l’EDTA
- Source : Purifiée à partir du thymus de veau
- Tests de performance et de qualité : Dosages d’endodésoxyribonucléase, d’exodésoxyribonucléase 3’ et 5’ et de phosphatase ; conversion d’ADN surenroulé en ADN relâché
- Définition de l’unité : Une unité catalyse la conversion de 0,5 μg d’ADN ΦX174 RF superhélicoïdal à un état relâché en 30 minutes à 37°C
- Conditions de réaction de l’unité : Tris-HCl 50 mM (pH 7,5), KCl 50 mM, MgCl2 10 mM, EDTA 0,1 mM, DTT 0,5 mm, BSA 30 μg/ml, ADN Φ X174 RF 0,5 μg, et enzyme dans 50 μl pendant 30 minutes à 37°C
Relaxation de l’ADN surenroulé négativement et positivement, production de topoisomères d’ADN, clonage, clonage d’enzymes de restriction
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30°C). |
| Conditions d’expédition | Glace humide |
| Enzymes | Topoisomérase |
| Quantité | 500 U |
| Type de produit | Topoisomérase I |