Learn More
Invitrogen™ Total Exosome Isolation Reagent (from other body fluids)
Code produit. 15691995
Change view
Click to view available options
Quantité:
6 ml
Conditionnement:
6mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15691995 6 ml 6mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 15691995 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4484453
Isolez facilement les exosomes à lʼaide de notre protocole simple et fiable
Le réactif d’isolement total des exosomes à partir d’autres liquides organiques permet un enrichissement rapide et efficace des exosomes intacts issus du liquide céphalorachidien (LCR), du liquide ascitique, du liquide amniotique, du lait et de la salive grâce à un protocole évolutif en fonction de la taille de votre échantillon.
  • Optimiser la récupération des exosomes intacts pour tout type d’application en aval
  • Isolez facilement les exosomes à lʼaide de notre protocole simple et fiable
  • Évitez les longues procédures dʼultra-centrifugation
  • Optimisez la flexibilité—, à augmenter ou à réduire en fonction de la taille de l’échantillon
Découverte de biomarqueurs, analyse cellulaire, analyse clinique, analyse de biomarqueurs exosomiques, isolement d’exosomes, exosomes, isolement d’organites, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver entre 2 et 8°C.
Type de produit Réactif d’isolement d’exosomes totaux
Type de produit final Exosomes
Format Liquide
Quantité 6 ml