Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ 5M NaCl
Click to view available options
Quantité:
10 litres
Conditionnement:
10L
Description
- Solution mère habituelle utilisée dans de nombreuses applications de biologie moléculaire et de médecine légale
- Tests de performance et de qualité : Aucune activité de DNase, de RNase ou de protéase n’a été détectée.
Chip-on-Chip, biologie Chromatine, analyse et purification d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, accessoires et réactifs généraux d’ADNg, purification d’ADN génomique, transfert Northern, transfert et électrophorèse sur gel d’acide nucléique, RNAI, recherche d’ARN non codant et épigénétique, transfert Southern
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlorure de sodium |
| Concentration | 5 M |
| Contenu et stockage | Stocker entre 15°C et 30°C. |
| À utiliser avec (application) | Biologie moléculaire et médico-légale |
| Gamme de produits | UltraPure |
| Type de produit | NaCl (chlorure de sodium) |
| Quantité | 10 litres |
| Pureté | De qualité biologie moléculaire |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Forme | Liquide |