Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Dithiothreitol
Description
Le dithiothréitol UltraPure (DTT, réactif de Cleland), qui réduit les disulfures à leurs thiols correspondants, est utilisé à de faibles concentrations pour stabiliser des enzymes contenant des groupes de sulfhydryles libres. Des concentrations plus élevées de DTT sont utilisées pour cliver des liaisons de disulfures dans des polypeptides et pour faciliter la dénaturation de protéines par des détergents ou des agents chaotropiques.
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace humide
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5° à -30°C). |
| À utiliser avec (application) | Electrophorèse des protéines et transfert Western |
| Gamme de produits | UltraPure |
| Quantité | 5 g |
| Conditions d’expédition | Expédition à température ambiante ou sur gglace humide |