Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Formamide
Description
Le formamide UltraPure est couramment utilisé pour dénaturer les acides nucléiques pour l’électrophorèse sur gel de séquençage, la microscopie électronique et l’hybridation. Liquide à température ambiante, le formamide UltraPure est distillé sous vide et conditionné sous azote sec et peut être utilisé comme fourni pour de nombreuses applications dans les trois mois suivant la date d’achat. Comme les produits de dégradation du formamide dégradent les acides nucléiques, pour les applications sensibles, le formamide doit être déionisé par traitement avec une résine échangeuse d’ions à lit mélangé immédiatement avant utilisation.
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, hybridation in situ en fluorescence, analyse de l’expression génétique et génotypage, hybridation in situ (ISH), analyse de microréseaux, transfert Northern, électrophorèse et transfert sur gel d’acide nucléique
Informations sur la commande
Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace humide
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur (2–8°C). |
| À utiliser avec (application) | Imagerie cellulaire/électrophorèse sur gel et transfert des acides nucléiques |
| Type de produit | Formamide |
| Gamme de produits | UltraPure |
| Pureté | Sans DNase, sans RNase |
| Quantité | 500 g |
| Conditions d’expédition | Expédition à température ambiante ou sur gglace humide |
| Forme | Liquide |