Learn More
Invitrogen™ Glycérol UltraPure™
Code produit. 10779053
Click to view available options
Quantité:
500 mL
3,8 L
Conditionnement:
1 pièce
500mL
Code produit. 10779053
Marque: Invitrogen™ 15514029
UltraPure Glycerol is suitable for the concentration and storage of enzymes at low temperatures. A 50% (v/v) solution will not freeze at -20°C.
  • Le glycérol UltraPure convient pour la concentration et la conservation des enzymes à basse température
  • Une solution de 50 % (v/v) ne gèle pas à -20°C
  • Ayant une densité de 1,26 g/ml, le glycérol est fréquemment utilisé comme composant dans les tampons de chargement par électrophorèse
  • Les gradients de glycérol UltraPure peuvent être utilisés pour purifier des protéines, des bactériophages ou des organites
  • Le glycérol UltraPure redistillé est pur à ≥ 99 %
  • Aucune activité de DNase, de RNase ou de protéase n’a été détectée.
  • Conserver à température ambiante
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycérol
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
Gamme de produits UltraPure
Pureté De qualité biologie moléculaire
Quantité 3,8 L
Conditions d’expédition Température ambiante
Forme Liquide