Learn More
Invitrogen™ Solution d’ADN de sperme de hareng UltraPure™
Code produit. 10164142
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mL
Conditionnement:
5mL
Code produit. 10164142
Marque: Invitrogen™ 15634017
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Bloque l’attachement non spécifique de la sonde à la surface d’une membrane
Les solutions d’ADN UltraPure de thymus de veau, de sperme de hareng ou de sperme de saumon sont prêtes à l’emploi et cisaillées. Elles sont directement utilisées pour préparer les solutions de pré-hybridation et d’hybridation. Ces solutions servent à bloquer la fixation non spécifique de la sonde à la surface d’une membrane. Les solutions d’ADN sont préparées à partir d’ADN très pur, extrait du phénol / chloroforme et d’eau sans DNase ni RNase (traitée au DEPC) distillée, désionisée et cisaillée à une taille moyenne de ≤2 000 bp. La concentration est ajustée à 10 mg/ml.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à -20°C.
À utiliser avec (application) Biologie de la chromatine, électrophorèse sur gel d’acide nucléique, transfert
Principales fonctions Blocage de l’hybridation non spécifique
Gamme de produits UltraPure
Type de produit Solution d’ADN de sperme de hareng
Quantité 5 x 1 mL
Type de réactif ADN de sperme de hareng
Conditions d’expédition Glace carbonique