Learn More
Invitrogen™ Guanidine Isothiocyanate
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Description
L’isothiocyanate de guanidine UltraPure est un dénaturant protéique fort lorsqu’il est utilisé à des concentrations élevées. Il est utile dans l’isolement de l’ARN intact à partir de sources riches en ARNase telles que le pancréas.
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, réactifs et accessoires généraux de purification de l’ARN, extraction de l’ARN
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante. |
| À utiliser avec (application) | Extraction de l’ARN |
| Type de produit | Isothiocyanate de guanidine |
| Gamme de produits | UltraPure |
| Pureté | Sans DNase, sans RNase |
| Quantité | 500 g |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Forme | Poudre |