Learn More
Invitrogen™ Mélange chloroforme-alcool phénolique-alcool isoamylique UltraPure™ (25:24:1, v/v)
Click to view available options
Quantité:
100 mL
400 mL
Conditionnement:
100mL
400mL
Description
- Ce réactif est constitué de chloroforme très pur, d’alcool isoamylique et de phénol UltraPure™ saturé de Tris-HCl
- Lorsque des mélanges sont extraits avec le mélange phénol-chloroforme-alcool isoamylique, les protéines sont dénaturées et recueillies en phase organique ou dans l’interphase, tandis que les acides nucléiques restent en phase aqueuse
- Le mélange phénol-chloroforme-alcool isoamylique UltraPure™ ne contient aucun conservateur
- Il est emballé sous gaz inerte dans des flacons en verre ambré incassables et plastifiés
- L’apparence de la solution est évaluée à température ambiante
- Aucune activité de RNase ou DNase détectée
- Conserver au réfrigérateur entre 2°C et 8°C
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phénols |
| Contenu et stockage | À stocker entre 2° et 8°C.Pour étendre la stabilité du produit, il est recommandé de rincer le volume de gaz au-dessus de la solution avec de l’argon ou de l’azote après chaque utilisation. |
| pH | pH 8,05 |
| Gamme de produits | UltraPure |
| Pureté | De qualité biologie moléculaire |
| Quantité | 100 mL |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Forme | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- UltraPure Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1, v/v)
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: Phenol, Chloroform,1-Butanol, 3-methyl-