Learn More
Invitrogen™ Solution SDS UltraPure™, 10 %
GREENER_CHOICE
Code produit. 11538896
Click to view available options
Quantité:
1 litre
4 x 100 mL
Conditionnement:
1L
Code produit. 11538896
Marque: Invitrogen™ 15553027
Filtré et prêt à l’emploi
La solution SDS UltraPure à 10 % est une solution aqueuse prémélangée contenant 10 % de dodécylsulfate de sodium (SDS). SDS est un dénaturant protéique utilisé dans l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide pour définir le poids moléculaire.
  • Utilisé pour dissocier les complexes acides nucléiques-protéines dans les protocoles d’extraction d’ADN, pour perturber les membranes cellulaires et pour préparer des solutions de préhybridation et d’hybridation
  • Emballage durable
Analyse de purification d’ARN & d’ADN &, extraction d’ADN, analyse d’expression génétique &, génotypage, & accessoires généraux de purification d’ADN gDNA, purification d’ADN génomique, analyse de microarray, transfert Northern, & transfert d’électrophorèse sur gel d’acide nucléique, transfert Southern
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
Type de produit Solution SDS
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Électrophorèse sur gel d’acides nucléiques, transfert, extraction d’ADN
Gamme de produits UltraPure
Quantité 4 x 100 mL
Type de réactif SDS